Síran měďnatý pentahydrát 99.0-100.5%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, FCC, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Varování
|
Synonyms:
Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
12849-1KG
12849-25KG
12849-100G
12849-2.5KG
12849-500G
12849-6X1KG
12849-1KGEA
2780
CZK
12849-1KG
12849-25KG
12849-100G
12849-2.5KG
12849-500G
12849-6X1KG
Síran měďnatý pentahydrát 99.0-100.5%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, FCC, Fluka™
Síran měďnatý pentahydrát
Vzorec:
CuSO₄·5H₂O MW: 249,69 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149681 CAS číslo: 7758-99-8 EINECS: 231-847-6 ADR: 9,III REACH: 01-2119520566-40 Merck Index: 13,02682 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | 99.0 - 101.0 % |
Assay (USP) | 98.5 - 100.5 % |
Loss on drying (250°C) | 35.0 - 36.5 % |
Arsenic (As) | Max. 5 ppm |
Calcium (Ca) | Max. 50 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 1 ppm |
Iron (Fe) | Max. 30 ppm |
Potassium (K) | Max. 100 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 50 ppm |
Sodium (Na) | Max. 200 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 20 ppm |
Lead (Pb) | Max. 4 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 100 ppm |
Substances not precipitated by H₂S (SO₄) | Max. 0.3 % |
Appearance of the solution | complying |
Residual solvents | complying |