Tisk…
Síran měďnatý, anhydrous 99-100,5 Anhydrous basis, Puriss., meetSpec_BP,Ph.Eur.,USP, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
Synonyms: Cupric sulphate
12852-1KG 12852-250G 12852-6X1KG
12852-1KGEA 7520 CZK
12852-1KG 12852-250G 12852-6X1KG
Síran měďnatý, anhydrous 99-100,5 Anhydrous basis, Puriss., meetSpec_BP,Ph.Eur.,USP, Fluka™
Síran měďnatý
Vzorec: CuSO₄
MW: 159.61
Bod varu: Dec. (on heating)
Bod tání: 200
Hustota: 3.606 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010981
CAS číslo: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
Merck Index: 12,02722
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 100.5 %
Loss on drying (250°C) Max. 1.0 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 30 ppm
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.01 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Nickel (Ni) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 100 ppm
Residual solvents complying
Appearance of the solution complying