Tisk…
Síran barnatý 97.0-100.5%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
11432-25KG 11432-1KG 11432-2.5KG
11432-25KGEA 14830 CZK
11432-25KG 11432-1KG 11432-2.5KG
Síran barnatý 97.0-100.5%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., Fluka™
Síran barnatý
Vzorec: BaSO₄
Hustota: 4,400 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003455
CAS číslo: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 97.5 - 100.5 %
Loss on ignition (600°C) Max. 2.0 %
Soluble in acid Max. 0.3 %
Soluble Ba-salts complying
Acid. or alk. react. impurities complying
Oxidizable S compounds complying
Residual solvents complying