Fenolová červeň ACS indicator, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Synonyms:
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
32661-10G
32661-25G
32661-100G
32661-10GEA
1900
CZK
32661-10G
32661-25G
32661-100G
Fenolová červeň ACS indicator, Fluka™
Fenolová červeň
Vzorec:
C₁₉H₁₄O₅S Bod tání: > 300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003552 CAS číslo: 143-74-8 EINECS: 205-609-7 Merck Index: 13,07329 |
Výsledky specifikačního testu
Clearness of the solution | complying |
Loss on drying (vacuum) | Max. 5 % |
Residue on ignition | Max. 1 % |
Change range | complying |
Extinction maximum at | 552 - 562 nm |
Extinction maximum of | 900 - 1800 |