Tisk…
thiokyanatan draselný ≥99.0% ACS, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
Synonyms: Potassium rhodanide
207799-100G 207799-2.5KG
207799-100GEA 843 CZK
207799-100G 207799-2.5KG
thiokyanatan draselný ≥99.0% ACS, Fluka™
thiokyanatan draselný
Vzorec: KSCN
MW: 97.18
Bod varu: 500 Dec. (on heating)
Bod tání: 172 °C
Hustota: 1.89 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011413
CAS číslo: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98.5 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 5.3 - 8.7
Ammonium (NH₄) Max. 3 ppm
Iron (Fe) Max. 2 ppm
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Matter consuming I (as I) complying
IR spectrum complying