Tisk…
Dihydrogenfosforečnan draselný ≥99.0% ACS, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Synonyms: Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate
P0662-500G P0662-1KG P0662-2.5KG P0662-4X2.5KG P0662-6X500G
P0662-500GEA 1830 CZK
P0662-500G P0662-1KG P0662-2.5KG P0662-4X2.5KG P0662-6X500G
Dihydrogenfosforečnan draselný ≥99.0% ACS, Fluka™
Dihydrogenfosforečnan draselný
Vzorec: KH₂PO₄
MW: 136.09
Bod varu: 100 Dec. (on heating)
Bod tání: 253 °C
Hustota: 2.34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011401
CAS číslo: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99.0 %
Loss on drying (105°C, 2 h) Max. 0.2 %
pH (5 %, 25 °C) 4.1 - 4.5
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.003 %
pKa (25 °C) (1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)