Tisk…
Hydrogenfosforečnan diamonný 99-102%, Puriss., meets analytical specification of NF, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
04211-1KG 04211-25KG
04211-1KGEA 2160 CZK
04211-1KG 04211-25KG
Hydrogenfosforečnan diamonný 99-102%, Puriss., meets analytical specification of NF, Fluka™
Hydrogenfosforečnan diamonný
Vzorec: (NH₄)₂HPO₄
Bod tání: 155 °C
Hustota: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010891
CAS číslo: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
REACH: 01-2119490974-22
Merck Index: 13,00546
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98.0 - 102.0 %
pH (1 %,25°C) 7.6 - 8.2
Arsenic (As) Max. 2 ppm
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.02 %