Tisk…
Hydroxid draselný ∼45% aqueous solution HPLC, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
03564-100ML 03564-500ML
03564-100MLEA 1170 CZK
03564-100ML 03564-500ML
Hydroxid draselný ∼45% aqueous solution HPLC, Fluka™
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
MW: 56.11
Bod varu: 112 °C (1.013 hPa)
Bod tání: –6 °C
Hustota: 1.510 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003553
CAS číslo: 1310-58-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 40.5 - 49.5 %
Assay of K₂CO₃ Max. 0.3 %
Suitability test (HPLC) complying
Density (D 20/4) 1.440 - 1.480
Absorbance at 500 nm Max. 0.02
Absorbance at 310 nm Max. 0.02
Absorbance at 300 nm Max. 0.03
Absorbance at 290 nm Max. 0.05
Absorbance at 240 nm Max. 0.1