1,2-Dimetoxyethan ≥99% inhibitor-free, Reagent Grade
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Dimethyl glycol, Ethylene glycol dimethyl ether, DME
E27408-1L
E27408-2.5L
E27408-20L
E27408-1LEA
3810
CZK
E27408-1L
E27408-2.5L
E27408-20L
1,2-Dimetoxyethan ≥99% inhibitor-free, Reagent Grade
1,2-Dimetoxyethan
- ≥95% for general laboratory use.
Vzorec:
C₄H₁₀O₂ Bod varu: 85 °C (1,013 hPa) Bod tání: -58 °C Hustota: 0,87 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: -2 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008502 CAS číslo: 110-71-4 EINECS: 203-794-9 UN: 2252 ADR: 3,II Merck Index: 13,03251 |
Výsledky specifikačního testu
Identity (IR) | complying |
Assay (GC) | Min. 99.0 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.5 % |
Peroxides (as H₂O₂) | Max. 15 ppm |
Vapor Pressure | 48 mmHg ( 20 °C) |
Explosion Limit | 10.4 % |