Tisk…
Kyselina sulfamová ≥99.5% (by alkalimetry)
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
Synonyms: Aminosulphonic acid, Amidosulphuric acid, Amidosulphuric Acid, Sulphamic acid, Amidosulphonic acid, Sulphamidic acid
07401-25KG 07401-1KG 07401-2.5KG 07401-5KG 07401-6X2.5KG
07401-25KGEA 7040 CZK
07401-25KG 07401-1KG 07401-2.5KG 07401-5KG 07401-6X2.5KG
Kyselina sulfamová ≥99.5% (by alkalimetry)
Kyselina sulfamová
Vzorec: H₃NO₃S
MW: 97.09
Bod varu: 247
Bod tání: 209 °C.205 °C
Hustota: 2.15
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011603
CAS číslo: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8 III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (alkalimetric) Min. 99.5 %
Residue on ignition Max. 0.02 %
Iron (Fe) Max. 0.003 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.15 %