Heptamolybdenan amonný tetrahydrát 81.0-83.0% (MoO₃ basis) ACS, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
A7302-100G
A7302-1KG
A7302-500G
A7302-6X500G
A7302-25KG
A7302-100GEA
2210
CZK
A7302-100G
A7302-1KG
A7302-500G
A7302-6X500G
HONCA7302-25KG
Heptamolybdenan amonný tetrahydrát 81.0-83.0% (MoO₃ basis) ACS, Fluka™
Heptamolybdenan amonný tetrahydrát
Vzorec:
(NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O Hustota: 2,498 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00167059 CAS číslo: 12054-85-2 EINECS: 234-320-9 Merck Index: 13,00536 |
Výsledky specifikačního testu
Assay (as MoO₃) | 81.0 - 83.0 % |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
Potassium (K) | Max. 0.01 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.005 % |
Sodium (Na) | Max. 0.01 % |
Heavy metals (ICP) ACS | Max. 0.001 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.002 % |
Nitrate (NO₃) | Max. 0.003 % |
Phosphate, Arsenate, Silicate (as SiO₂) | Max. 0.001 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 5 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.02 % |