Tisk…
Kyselina (±)-α-methoxyfenyloctová ≥99.0% (by titrimetric analysis) for gravimetric determination of Na, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Synonyms: DL-α-Methoxyphenylacetic acid, 2-Methoxy-2-phenylacetic acid, α-Methoxyphenylacetic acid
65210-25G 65210-5G
65210-25GEA 22690 CZK
65210-25G 65210-5G
Kyselina (±)-α-methoxyfenyloctová ≥99.0% (by titrimetric analysis) for gravimetric determination of Na, Fluka™
Kyselina (±)-α-methoxyfenyloctová
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18
Bod varu: 165 °C (24 hPa)
Bod tání: 69…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064217
CAS číslo: 7021-09-2
EINECS: 230-300-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identity (NMR) complying
Assay 99.0 - 101.1 %
Residue on ignition Max. 0.05 %
Melting point 69 - 71 °C
APHA Max. 50