Tisk…
Mravenčan amonný ≥99.0% (by anhydrous basis) for HPLC, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
Synonyms: Formic acid ammonium salt
17843-250G 17843-50G
17843-250GEA 11480 CZK
17843-250G 17843-50G
Mravenčan amonný ≥99.0% (by anhydrous basis) for HPLC, Fluka™
Mravenčan amonný
Vzorec: HCO₂NH₄
Bod tání: 116 °C
Hustota: 1,266 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013103
CAS číslo: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Merck Index: 13,00525
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance of the solution (c=10%) complying
Assay (calculated on the anhydrous basis) 99.0 - 101.0 %
Water (Karl Fischer) Max. 2 %
pH (10 %, 20°C) 5.5 - 7.5
Absorbance at 250 nm Max. 0.05
Absorbance at 260 nm Max. 0.04
Absorbance at 270 nm Max. 0.03
Absorbance 280 nm Max. 0.02
Absorbance 500 nm Max. 0.02