Tisk…
Hydrogenuhličitan amonný 99-101%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., E503, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
Synonyms: Ammonium bicarbonate
11213-1KG 11213-25KG 11213-6X1KG
11213-1KGEA 832 CZK
11213-1KG 11213-25KG 11213-6X1KG
Hydrogenuhličitan amonný 99-101%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., E503, Fluka™
Hydrogenuhličitan amonný
Vzorec: NH₄HCO₃
MW: 79.06
Bod tání: 35
Hustota: 1.58 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012138
CAS číslo: 1066-33-7
EINECS: 213-911-5
Merck Index: 13,00497
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99.0 - 101.0 %
Non-volatile matter Max. 100 ppm
Arsenic (As) Max. 1 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Mercury (Hg) Max. 1 ppm
Lead (Pb) Max. 2 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 30 ppm
Residual solvents complying