Tisk…
Uhličitan amonný, Puriss., meetSpec_NF,Ph.Franc.,FCC, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
Synonyms: Salt of hartshorn
11204-1KG 11204-2.5KG 11204-25KG
11204-1KGEA 1250 CZK
11204-1KG 11204-2.5KG HONC11204-25KG
Uhličitan amonný, Puriss., meetSpec_NF,Ph.Franc.,FCC, Fluka™
Uhličitan amonný
Vzorec: (NH₄)₂CO₃
MW: 96.09
Bod tání: >59 °C
Hustota: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010890
CAS číslo: 506-87-6
EINECS: 208-058-0
Merck Index: 13,00508
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Vapor Density 2.7 (vs air)
Assay of NH₃ 30.0 - 34.0 %
Non-volatile matter Max. 0.05 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.05 %
Arsenic (As) Max. 0.0003 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.0003 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying