Tisk…
Dusičnan olovnatý ≥99.0% ACS, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Lead dinitrate
228621-100G 228621-2.5KG 228621-500G
228621-100GEA 1280 CZK
228621-100G 228621-2.5KG 228621-500G
Dusičnan olovnatý ≥99.0% ACS, Fluka™
Dusičnan olovnatý
Vzorec: Pb(NO₃)₂
MW: 331.21
Bod varu: Dec. (on heating)
Bod tání: 458…459 °C (1.023 hPa)
Hustota: 4.49 g/cm³ (20.1 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011153
CAS číslo: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,05432
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99.0 - 101.0 %
In diluted HNO₃ insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 20 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Sodium (Na) Max. 200 ppm
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Form Solid