Tisk…
Dusičnan olovnatý ≥99%, Puriss., Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Lead dinitrate
11520-1KG 11520-5KG
11520-1KGEA 3190 CZK
11520-1KG HONC11520-5KG
Dusičnan olovnatý ≥99%, Puriss., Fluka™
Dusičnan olovnatý
Vzorec: Pb(NO₃)₂
MW: 331.21
Bod varu: Dec. (on heating)
Bod tání: 458…459 °C (1.023 hPa)
Hustota: 4.49 g/cm³ (20.1 °C)
Storage Temperature: Room Temperature
MDL Number: MFCD00011153
CAS číslo: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,05432
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %