Dusičnan stříbrný ≥99.0% ACS, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
209139-100G
209139-500G
209139-100GEA
13690
CZK
209139-100G
209139-500G
Dusičnan stříbrný ≥99.0% ACS, Fluka™
Dusičnan stříbrný
Vzorec:
AgNO₃ Bod tání: 212 °C Hustota: 4,350 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003414 CAS číslo: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 1493 ADR: 5.1,II REACH: 01-2119513705-43 Merck Index: 12,08661 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 99.0 % |
Free acid | complying |
Copper (Cu) | Max. 0.0002 % |
Iron (Fe) | Max. 0.0002 % |
Lead (Pb) | Max. 0.001 % |
Substances not precipitated by HCl (as SO₄) | Max. 0.01 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.0005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.002 % |
Appearance of the solution | complying |