Tisk…
Peroxodisíran sodný ≥99.0% (RT), Purum p.a.
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Sodium peroxidisulphate, Sodium persulphate, Disodium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid disodium salt
71890-500G 71890-1KG 71890-5KG
71890-500GEA 1180 CZK
71890-500G 71890-1KG 71890-5KG
Peroxodisíran sodný ≥99.0% (RT), Purum p.a.
Peroxodisíran sodný
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Vzorec: Na₂S₂O₈
MW: 238.11
Bod tání: 180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003501
CAS číslo: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1
UN: 1505
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08729
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance complying
Assay Min. 99.0 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Potassium (K) Max. 100 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm