Tisk…
Thiosíran sodný concentrate for dilution to 1L, 0.1 M Na2S2O3 (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
38200-1EA 38200-6X1EA
38200-1EAEA 924 CZK
38200-1EA 38200-6X1EA
Thiosíran sodný concentrate for dilution to 1L, 0.1 M Na2S2O3 (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Thiosíran sodný
Concentrate for 1L standard solution
Vzorec: Na₂S₂O₃
Bod varu: 100 °C
Bod vzplanutí: Does not flash
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003499
CAS číslo: 7772-98-7
EINECS: 231-791-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Factor 0.998 - 1.002