Tisk…
Thiosíran sodný concentrate for dilution to 1L, 0.01 M Na2S2O3 (0.01N) Volumetric, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
38243-1EA 38243-6X1EA
38243-1EAEA 1640 CZK
38243-1EA 38243-6X1EA
Thiosíran sodný concentrate for dilution to 1L, 0.01 M Na2S2O3 (0.01N) Volumetric, Fluka™
Thiosíran sodný
Concentrate for 1L standard solution
Vzorec: Na₂S₂O₃
MW: 158.11
Bod varu: 100 °C (1.013 hPa)
Bod tání: 48
Hustota: 1.0 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003499
CAS číslo: 7772-98-7
Merck Index: 12,08844
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Factor 0.998 - 1.002