Tisk…
Hydroxid sodný concentrate for dilution to 1 L, 0.01 M NaOH (0.01 N) volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
38227-1EAEA 1680 CZK
38227-1EA 38227-6X1EA
Hydroxid sodný concentrate for dilution to 1 L, 0.01 M NaOH (0.01 N) volumetric solution, Fluka™
Hydroxid sodný
Concentrate for 1 L standard solution
Vzorec: NaOH
MW: 40 g/mol
Bod varu: 100 °C (1,013 hPa)
Hustota: 1,000 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective