Tisk…
Hydroxid sodný 1 M NaOH (1N) ≥99.5% volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Caustic soda
71463-1L 71463-55L
71463-1LEA 598 CZK
71463-1L HONC71463-55L
Hydroxid sodný 1 M NaOH (1N) ≥99.5% volumetric solution, Fluka™
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
MW: 40
Bod varu: 100 °C
Bod tání: 0 °C
Hustota: 2.13
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Calibrated Against potassium hydrogen phthalate
Assay 0.998 - 1.002 mol/l