Tisk…
Hydroxid sodný concentrate for dilution to 1 L, 1.0 M NaOH (1.0 N) volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
38215-1EA 38215-6X1EA
38215-1EAEA 1430 CZK
38215-1EA 38215-6X1EA
Hydroxid sodný concentrate for dilution to 1 L, 1.0 M NaOH (1.0 N) volumetric solution, Fluka™
Hydroxid sodný
Concentrate for 1 L standard solution
Vzorec: NaOH
Bod varu: 120 °C
Hustota: 1,350 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective