Tisk…
Hydroxid sodný 0.1 M (0.1 N) volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
71395-1LEA 470 CZK
71395-1L
Hydroxid sodný 0.1 M (0.1 N) volumetric solution, Fluka™
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
MW: 40 g/mol
Bod varu: 100 °C (1,013 hPa)
Hustota: 1,000 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 231-791-2
UN: 1824
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 0.0998 - 0.1002 mol/l
Calibrated Against potassium hydrogen phthalate