Tisk…
Hydroxid sodný 0.1 M NaOH (0.1N) aqueous solution Reag. Ph. Eur. Volumetric, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
Synonyms: Caustic soda
35263-1L 35263-5L-VP 35263-10L-VP 35263-5L 35263-6X1L
35263-1LEA 866 CZK
35263-1L 35263-5L-VP 35263-10L-VP 35263-5L 35263-6X1L
Hydroxid sodný 0.1 M NaOH (0.1N) aqueous solution Reag. Ph. Eur. Volumetric, Fluka™
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
MW: 40
Bod varu: 100 °C (1.013 hPa)
Bod tání: 323
Hustota: 1.000 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective