Tisk…
Hydroxid sodný ~50% vodný roztok for HPLC, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
71686-1L 71686-2.5L
71686-1LEA 2250 CZK
71686-1L 71686-2.5L
Hydroxid sodný ~50% vodný roztok for HPLC, Fluka™
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Bod varu: 143 °C
Bod tání: 12 °C
Hustota: 1,525 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 49.0 - 51.0 %
Density (D 20/4) 1.500 - 1.540
Carbonate (as Na₂CO₃) Max. 0.1 %
Absorbance 500 nm Max. 0.02
Absorbance at 300 nm Max. 0.03
Absorbance 280 nm Max. 0.08
Absorbance at 260 nm Max. 0.15
Absorbance at 240 nm Max. 0.17
Suitability test (HPLC) complying