Peroxid vodíku 30% (w/w) in water contains inhibitor ACS
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
216763-100ML
216763-500ML
216763-4L
216763-100MLEA
982
CZK
216763-100ML
216763-500ML
216763-4L
Peroxid vodíku 30% (w/w) in water contains inhibitor ACS
Peroxid vodíku
Vzorec:
H₂O₂ Bod varu: Decomposes on heating Bod tání: -26 °C Hustota: 1,11 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011333 CAS číslo: 7722-84-1 UN: 2014 ADR: 5.1,II |
Výsledky specifikačního testu
Assay | 29.0 - 32.0 % |
Non-volatile matter | Max. 0.002 % |
Titrable Acid | Max. 0.0006 meq/g |
Iron (Fe) | Max. 0.5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 1 ppm |
Ammonium (NH₄) | Max. 5 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 2 ppm |
Nitrate (NO₃) | Max. 2 ppm |
Phosphate (PO₄) | Max. 2 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 5 ppm |
APHA | Max. 10 |
Vapor Density | 1 (vs air) |