Tisk…
Kyselina dusičná ≥70% ACS, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
438073-2.5L 438073-500ML 438073-100ML 438073-2.2L-P
438073-2.5LEA 9750 CZK
438073-2.5L 438073-500ML 438073-100ML 438073-2.2L-P
Kyselina dusičná ≥70% ACS, Fluka™
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
Bod varu: 122 °C (1,013 hPa)
Bod tání: –38 °C
Hustota: 1,420 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011349
CAS číslo: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance (color) complying
Appearance (form) complying
Assay 68.0 - 70.0 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 5 ppm
Arsenic (As) Max. 0.01 ppm
Iron (Fe) Max. 0.2 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.2 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 1 ppm
APHA Max. 10
Ignition Residue ≤5 ppm