Tisk…
Kyselina dusičná 64 - 66%, Puriss., Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Nitric acid solution
07006-1L 07006-2.5L
07006-1LEA 1500 CZK
07006-1L 07006-2.5L
Kyselina dusičná 64 - 66%, Puriss., Fluka™
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
Bod varu: 122 °C (1,013 hPa)
Bod tání: –31 °C
Hustota: 1,400…1.480 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011349
CAS číslo: 7697-37-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Merck Index: 13,06608
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 64 - 66 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.0005 %
Arsenic (As) Max. 0.0001 %
Calcium (Ca) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Vapor Pressure 8 mmHg ( 20 °C)
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.0001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.0002 %