Tisk…
Dusičnan draselný ≥99.995% (metals basis), TraceSELECT™ for trace analysis, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Synonyms: Nitrate of Potash
60429-100G 60429-25G
60429-100GEA 10030 CZK
60429-100G 60429-25G
Dusičnan draselný ≥99.995% (metals basis), TraceSELECT™ for trace analysis, Fluka™
Dusičnan draselný
Vzorec: KNO₃
MW: 101.1
Bod tání: 334
MDL Number: MFCD00011409
CAS číslo: 7757-79-1
REACH: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733