Tisk…
Manganistan draselný 0.02 M KMnO4 (0.1N) Volumetric, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Synonyms: Permanganic acid potassium salt
35186-1L 35186-6X1L
35186-1LEA 1840 CZK
35186-1L 35186-6X1L
Manganistan draselný 0.02 M KMnO4 (0.1N) Volumetric, Fluka™
Manganistan draselný
Vzorec: KMnO₄
MW: 158.03
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011364
CAS číslo: 7722-64-7
Merck Index: 12,07824
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective