Tisk…
Manganistan draselný ≥99.0% ACS, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
223468-25G 223468-500G
223468-25GEA 1240 CZK
223468-25G 223468-500G
Manganistan draselný ≥99.0% ACS, Fluka™
Manganistan draselný
Vzorec: KMnO₄
Bod tání: Dec.
Hustota: 2,700 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011364
CAS číslo: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99.0 %
Water insoluble matter Max. 0.2 %
Chloride, Chlorate (as Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.02 %