Tisk…
Fluorid sodný 99, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
30105-50KG 30105-1KG
30105-50KGEA 83970 CZK
30105-50KG 30105-1KG
Fluorid sodný 99, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Fluorid sodný
Vzorec: NaF
MW: 41.99
Bod varu: 1.704 °C (1.013 hPa)
Bod tání: 990 °C
Hustota: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003524
CAS číslo: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
UN: 1690
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,08691
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Assay (calculated to the dried substance) 98.5 - 100.5 %
Water insoluble matter Max. 0.02 %
Loss on drying (150°C) Max. 0.2 %
Loss on drying (130 °C, 3 h) Max. 0.5 %
Acidity or alkalinity complying
Free acid (as HF) Max. 0.05 %
Free alkali (as NaOH) Max. 0.04 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Sodium Hexafluorosilicicate ( Na₂SiF₆) Max. 0.1 %
Fluorosilicate (SiF₆) complying
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Sulfite (SO₃) Max. 0.005 %
Appearance of the solution complying