Tisk…
Dvojchroman draselný 99,8, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
31255-1KG 31255-250G
31255-1KGEA 7160 CZK
31255-1KG 31255-250G
Dvojchroman draselný 99,8, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Dvojchroman draselný
Vzorec: K₂Cr₂O₇
MW: 294.18
Bod varu: 500 Dec. (on heating)
Bod tání: 398 °C
Hustota: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011367
CAS číslo: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3086
ADR: 6.1 I
REACH: 01-2119454792-32
Merck Index: 12,07790
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99.8 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Loss on drying (105°C) Max. 0.05 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Lead (Pb) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %