Chlorid sodný ≥99.5% (by argentometric titration), Puriss. p.a., Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
71380-500G
71380-1KG
71380-5KG
71380-500GEA
1510
CZK
71380-500G
71380-1KG
71380-5KG
Chlorid sodný ≥99.5% (by argentometric titration), Puriss. p.a., Fluka™
Chlorid sodný
Vzorec:
NaCl Bod varu: 1,465 °C (1.013 hPa) Bod tání: 800 °C Hustota: 2,160 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003477 CAS číslo: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,08599 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 99.5 % |
pH (5 %, 20°C) | 5.0 - 8.0 |
Arsenic (As) | Max. 0.00001 % |
Barium (Ba) | Max. 0.0005 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.001 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.0005 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.0005 % |
Chromium (Cr) | Max. 0.0005 % |
Copper (Cu) | Max. 0.0005 % |
Iron (Fe) | Max. 0.0001 % |
Potassium (K) | Max. 0.005 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.0005 % |
Manganese (Mn) | Max. 0.0005 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.0005 % |
Lead (Pb) | Max. 0.0005 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.0005 % |
Bromide (Br) | Max. 0.005 % |
Iodide (I) | Max. 0.001 % |
Potassium hexacyanoferrate(II) | Max. 0.0001 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 0.0005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.001 % |
Total N | Max. 0.001 % |
Appearance of the solution | complying |