Chlorid sodný ≥99.0% ACS, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
S9888-2.5KG
S9888-10KG
S9888-1KG
S9888-25KG
S9888-500G
S9888-50KG
S9888-5KG
S9888-20KG
S9888-2.5KGEA
3320
CZK
S9888-2.5KG
S9888-10KG
S9888-1KG
S9888-25KG
S9888-500G
S9888-50KG
S9888-5KG
S9888-20KG
Chlorid sodný ≥99.0% ACS, Fluka™
Chlorid sodný
Vzorec:
NaCl Bod varu: 1,465 °C (1.013 hPa) Bod tání: 800 °C Hustota: 2,160 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003477 CAS číslo: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,08599 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 99.0 % |
pH (5 %, 25 °C) | 5.0 - 9.0 |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
Barium (Ba) | complying |
Calcium (Ca) | Max. 0.002 % |
Iron (Fe) | Max. 2 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.005 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.001 % |
Heavy metals (ICP) ACS | Max. 5 ppm |
Bromide (Br) | Max. 0.01 % |
Chlorate, Nitrate (as NO₃) | Max. 0.003 % |
Iodide (I) | Max. 0.002 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 5 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.004 % |