Chlorid draselný ≥99.5% (by argentometric titration), Puriss. p.a.
Dodavatel: Honeywell Chemicals
60130-250G
60130-1KG
60130-5KG
60130-6X1KG
60130-250GEA
1070
CZK
60130-250G
60130-1KG
60130-5KG
HONC60130-6X1KG
Chlorid draselný ≥99.5% (by argentometric titration), Puriss. p.a.
Chlorid draselný
Vzorec:
KCl Bod varu: 1,413 °C (1.013 hPa) Bod tání: 772 °C Hustota: 2 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011360 CAS číslo: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Merck Index: 14,07621 |
Výsledky specifikačního testu
Assay (argentometric) | 99.5 - 101.0 % |
pH (5 %, 20°C) | 5.5 - 8.0 |
Calcium (Ca) | Max. 0.005 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.0005 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.0005 % |
Chromium (Cr) | Max. 0.0005 % |
Copper (Cu) | Max. 0.0005 % |
Iron (Fe) | Max. 0.0002 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.001 % |
Manganese (Mn) | Max. 0.0005 % |
Sodium (Na) | Max. 0.02 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.0005 % |
Lead (Pb) | Max. 0.0005 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.0005 % |
Bromide (Br) | Max. 0.05 % |
Iodide (I) | Max. 0.002 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 0.0005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.003 % |
Total N | Max. 0.001 % |
Colour of the solution | complying |
Turbidity of solution | complying |