Uhličitan lithný 99,0 Titrimetric, Puriss. p.a. ACS Microscopy, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Varování
|
62470-100G
62470-500G
62470-100GEA
1450
CZK
62470-100G
62470-500G
Uhličitan lithný 99,0 Titrimetric, Puriss. p.a. ACS Microscopy, Fluka™
Uhličitan lithný
Vzorec:
Li₂CO₃ MW: 73.89 Bod varu: 1.300 °C Bod tání: 720 °C Hustota: 2.110 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011084 CAS číslo: 554-13-2 EINECS: 209-062-5 Merck Index: 13,05549 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | 99.0 - 101.0 % |
Insoluble in HCl | Max. 0.01 % |
Calcium (Ca) | Max. 50 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 5 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 5 ppm |
Chromium (Cr) | Max. 5 ppm |
Copper (Cu) | Max. 5 ppm |
Iron (Fe) | Max. 5 ppm |
Potassium (K) | Max. 50 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 10 ppm |
Manganese (Mn) | Max. 5 ppm |
Sodium (Na) | Max. 50 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 5 ppm |
Lead (Pb) | Max. 5 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 5 ppm |
Heavy metals (ICP) ACS | Max. 0.002 % |
S-compounds (as SO₄) | Max. 50 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 20 ppm |
Ammonium (NH₄) | Max. 5 ppm |
Nitrate (NO₃) | Max. 5 ppm |