Uhličitan lithný ≥99%, Purum, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Varování
|
13010-100KG
13010-1KG
13010-100G
13010-100KGEA
171160
CZK
13010-100KG
13010-1KG
13010-100G
Uhličitan lithný ≥99%, Purum, Fluka™
Uhličitan lithný
- ≥95% for general laboratory use.
Vzorec:
Li₂CO₃ MW: 73.89 Bod varu: 1.300 °C Bod tání: 720 °C Hustota: 2.110 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011084 CAS číslo: 554-13-2 EINECS: 209-062-5 Merck Index: 13,05549 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 99 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.03 % |
Iron (Fe) | Max. 0.003 % |
Potassium (K) | Max. 0.03 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.01 % |
Sodium (Na) | Max. 0.1 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.003 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.02 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.3 % |