Uhličitan draselný, anhydrous ≥99.0% (by titrimetric analysis), Purum p.a.
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Varování
|
Synonyms:
Potash
60110-1KG
60110-5KG
60110-20KG
60110-1KGEA
1680
CZK
60110-1KG
60110-5KG
HONC60110-20KG
Uhličitan draselný, anhydrous ≥99.0% (by titrimetric analysis), Purum p.a.
Uhličitan draselný
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Vzorec:
K₂CO₃ Bod varu: Decomposition Bod tání: 891 °C Hustota: 2,430 g/cm³ (19 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011382 CAS číslo: 584-08-7 EINECS: 209-529-3 Merck Index: 13,07702 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay | 99.0 - 101.0 % |
Calcium (Ca) | Max. 50 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 50 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 50 ppm |
Copper (Cu) | Max. 50 ppm |
Iron (Fe) | Max. 50 ppm |
Sodium (Na) | Max. 5000 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 50 ppm |
Lead (Pb) | Max. 50 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 50 ppm |
Total S (as SO₄) | Max. 50 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 50 ppm |