Tisk…
Kyanid sodný 95,0 ACS, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: 1-Dodecanesulphonic acid sodium salt
205222-100G 205222-2.5KG
205222-100GEA 3020 CZK
205222-100G 205222-2.5KG
Kyanid sodný 95,0 ACS, Fluka™
Kyanid sodný
Vzorec: CNNa
MW: 49.01
Bod varu: 1.407 °C (1.013 hPa)
Bod tání: 563 °C
Hustota: 1.600 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003523
CAS číslo: 143-33-9
EINECS: 205-599-4
UN: 1689
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,08679
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 95.0 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Sulfide (S) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.15 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.02 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %
Thiocyanate (SCN) Max. 0.02 %