Tisk…
Bromid draselný IR, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
34919-50KG 34919-100G 34919-6X100G
34919-50KGEA 1167090 CZK
34919-50KG 34919-100G 34919-6X100G
Bromid draselný IR, Fluka™
Bromid draselný
Vzorec: KBr
MW: 119
Bod varu: 1.383 °C (1.013 hPa)
Bod tání: 734 °C
Hustota: 2.73 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011358
CAS číslo: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Suitability for IR spectroscopy complying
Vapor Pressure 1 mmHg ( 795 °C)