Tisk…
Bromid draselný ≥99% (trace metals basis), FT-IR Grade, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
221864-100G 221864-25G
221864-100GEA 2850 CZK
221864-100G 221864-25G
Bromid draselný ≥99% (trace metals basis), FT-IR Grade, Fluka™
Bromid draselný
  • Spectrophotometric grade reagents and solvents are made specifically for applications using FT-IR
Vzorec: KBr
Bod varu: 1,383 °C (1.013 hPa)
Bod tání: 734 °C
Hustota: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011358
CAS číslo: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Suitability for IR spectroscopy complying
Assay Min. 99 %
Metallic impurities (Total) Max. 10000 ppm
Vapor Pressure <0.01 mmHg ( 20 °C)