Tisk…
methylcyklohexan 99%, Reagent Grade
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
M37889-1L M37889-2.5L
M37889-1LEA 1380 CZK
M37889-1L M37889-2.5L
methylcyklohexan 99%, Reagent Grade
methylcyklohexan
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: C₆H₁₁CH₃
Bod varu: 6,7 %(V)
Bod tání: –126 °C
Hustota: 0,769 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001497
CAS číslo: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
UN: 2296
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 98.5 %
Vapor Pressure 37 mmHg ( 20 °C)
Refractive Index n20/D 1.422 (lit.)
Vapor Density 3.4 (vs air)
Autoignition Temperature 545 °F