Tisk…
o-Xylén 99,0 GC_ASSAY_METHOD, Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: 1,2-Dimethylbenzene
95662-250ML 95662-2.5L 95662-1L
95662-250MLEA 1420 CZK
95662-250ML 95662-2.5L 95662-1L
o-Xylén 99,0 GC_ASSAY_METHOD, Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
o-Xylén
Beilstein Number: 1815558
Vzorec: C₈H₁₀
MW: 106.17
Bod varu: 7.6 %(V)
Bod tání: –25 °C
Hustota: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 30 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008519
CAS číslo: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
UN: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd6c62d1c62b6e7f71df7e157aae77162b3bcf1&vid=3ec8c09bb94f634e9f90b6f9e8320cd626f276d0&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC) Min. 99.0 %
Refractive index (n 20/D) 1.504 - 1.506
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
m-, p-Xylene (GC) Max. 0.6 %
Toluene (GC) Max. 0.4 %
Explosion Limit 7 %
Vapor Density 3.7 (vs air)