Tisk…
2-methylbutan ≥99.5%, CHROMASOLV™ for HPLC, Riedel-de Haën™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: iso-Pentane
270342-1L 270342-2.5L
270342-1LEA 6370 CZK
270342-1L 270342-2.5L
2-methylbutan ≥99.5%, CHROMASOLV™ for HPLC, Riedel-de Haën™
2-methylbutan
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Vzorec: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
MW: 72.15
Bod varu: 28 °C (1.013 hPa)
Bod tání: –160 °C
Hustota: 0.62
Bod vzplanutí: <–35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009338
CAS číslo: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
UN: 1265
ADR: 3 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=498904a9f8b2618e19d2343aa74e247ec7121f00&vid=c7ed2044255d0d72af23a3fafec4ef6066d25097&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.50 %
Non-volatile matter Max. 0.0003 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 240 nm Max. 0.01
Absorbance at 220 nm Max. 0.07
Absorbance at 210 nm Max. 0.30
Absorbance at 192 nm Max. 1.0
Vapor Density 2.6 (vs air)
Autoignition Temperature 788 °F