Tisk…
n-Pentan 99,0 GC_ASSAY_METHOD, Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Pentane
76871-2.5L 76871-1L
76871-2.5LEA 8930 CZK
76871-2.5L 76871-1L
n-Pentan 99,0 GC_ASSAY_METHOD, Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
n-Pentane
Beilstein Number: 969132
Vzorec: H₃C(CH₂)₃CH₃
MW: 72.15
Bod varu: 36…37 °C
Bod tání: –131 °C
Hustota: 0.631 g/cm³ (15 °C)
Bod vzplanutí: <–35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009498
CAS číslo: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN: 1265
ADR: 3 II
REACH: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC) Min. 99.0 %
Refractive index (n 20/D) 1.357 - 1.359
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
Isopentane (GC) Max. 1.0 %
2-methylpentane (GC) Max. 1.0 %