Tisk…
n-Dodekan ≥99%, Reagent Grade
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Dodecane
D221104-100ML D221104-2.5L
D221104-100MLEA 1230 CZK
D221104-100ML D221104-2.5L
n-Dodekan ≥99%, Reagent Grade
n-Dodekan
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
MW: 170,34 g/mol
Bod varu: 215…217 °C
Bod tání: –9,6 °C
Hustota: 0,75 g/cm³
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008969
CAS číslo: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d3d75a63f52fbe2a8be1681d9233be6dc0928&vid=3268fe23453ad703df2782bd3c7ba6b939ba00cc&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Vapor Pressure 1 mmHg ( 47.8 °C)
IR spectrum complying
Assay (GC) Min. 99 %
Refractive index (n 20/D) 1.420 - 1.424
APHA Max. 20
Vapor Density 5.96 (vs air)
Autoignition Temperature 401 °F