Tisk…
Etylenglykol ≥99%, Reagent Grade
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
Synonyms: Ethane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxy ethane, 1,2-Ethanediol, Glycol
102466-2.5L 102466-20L 102466-30KG 102466-5L 102466-1L 102466-225KG
102466-2.5LEA 5830 CZK
102466-2.5L 102466-20L 102466-30KG 102466-5L 102466-1L 102466-225KG
Etylenglykol ≥99%, Reagent Grade
Etylenglykol
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: HOCH₂CH₂OH
MW: 62.07
Bod varu: 197 °C
Bod tání: –12 °C
Hustota: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 111 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002885
CAS číslo: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Refractive Index n20/D 1.431 (lit.)
Assay (GC) Min. 99.0 %
IR spectrum complying
APHA Max. 10
Vapor Density 2.1 (vs air)
Explosion Limit 15.3 %